Learn More
Abnova™ Human SLCO2A1 Partial ORF (NP_005621, 276 a.a. - 325 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00006578-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16195445
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: FFFPRAMPIGAKRAPATADEARKLEEAKSRGSLVDFIKRFPCIFLRLLMN
Especificaciones
Especificaciones
NP_005621
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.24kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
FFFPRAMPIGAKRAPATADEARKLEEAKSRGSLVDFIKRFPCIFLRLLMN
RUO
SLCO2A1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6578
SLCO2A1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
OATP2A1/PGT/SLC21A2
SLCO2A1
Recombinant
wheat germ expression system