Learn More
Abnova™ Human SLC4A2 Partial ORF (NP_003031.2, 619 a.a. - 690 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00006522-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16195385
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: GEELLRSVAHFQRQMLKKREEQGRLLPTGAGLEPKSAQDKALLQMVEAAGAAEDDPLRRTGRPFGGLIRDVR
Especificaciones
Especificaciones
NP_003031.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.66kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
GEELLRSVAHFQRQMLKKREEQGRLLPTGAGLEPKSAQDKALLQMVEAAGAAEDDPLRRTGRPFGGLIRDVR
RUO
SLC4A2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6522
SLC4A2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AE2/BND3L/EPB3L1/HKB3/NBND3
SLC4A2
Recombinant
wheat germ expression system