Learn More
Abnova™ Human SLC2A3 Partial ORF (NP_008862.1, 213 a.a. - 263 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00006515-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16105365
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: LINRKEEENAKQILQRLWGTQDVSQDIQEMKDESARMSQEKQVTVLELFRV
Especificaciones
Especificaciones
NP_008862.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.35kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LINRKEEENAKQILQRLWGTQDVSQDIQEMKDESARMSQEKQVTVLELFRV
RUO
SLC2A3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6515
SLC2A3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ90380/GLUT3
SLC2A3
Recombinant
wheat germ expression system