missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SLC25A22 Partial ORF (NP_078974.1, 33 a.a. - 105 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00079751-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16170047

  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 31-10-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

The SLC25 gene family encodes mitochondrial carriers that transport a variety of metabolites across the inner mitochondrial membrane (Palmieri, 2004 [PubMed 14598172]). SLC25A22, also known as GC1, is 1 of the 2 mitochondrial glutamate/H+ symporters, the other being SLC25A18 (MIM 609303).[supplied by OMIM]

Sequence: KTRLQNQQNGQRVYTSMSDCLIKTVRSEGYFGMYRGAAVNLTLVTPEKAIKLAANDFFRHQLSKDGQKLTLLK
Especificaciones

Especificaciones

NP_078974.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.77kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
KTRLQNQQNGQRVYTSMSDCLIKTVRSEGYFGMYRGAAVNLTLVTPEKAIKLAANDFFRHQLSKDGQKLTLLK
RUO
SLC25A22
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
79751
SLC25A22 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ13044/GC1
SLC25A22
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales