Learn More
Abnova™ Human SLC25A13 Full-length ORF (NP_055066.1, 1 a.a. - 675 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_055066.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 10165 |
Peso molecular | 100.6kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16174582
|
Abnova™
H00010165-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16164582
|
Abnova™
H00010165-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene is a member of the mitochondrial carrier family. The encoded protein contains four EF-hand Ca(2+) binding motifs in the N-terminal domain, and localizes to mitochondria. The protein catalyzes the exchange of aspartate for glutamate and a proton across the inner mitochondrial membrane, and is stimulated by calcium on the external side of the inner mitochondrial membrane. Mutations in this gene result in citrullinemia, type II. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MAAAKVALTKRADPAELRTIFLKYASIEKNGEFFMSPNDFVTRYLNIFGESQPNPKTVELLSGVVDQTKDGLISFQEFVAFESVLCAPDALFMVAFQLFDKAGKGEVTFEDVKQVFGQTTIHQHIPFNWDSEFVQLHFGKERKRHLTYAEFTQFLLEIQLEHAKQAFVQRDNARTGRVTAIDFRDIMVTIRPHVLTPFVEECLVAAAGGTTSHQVSFSYFNGFNSLLNNMELIRKIYSTLAGTRKDVEVTKEEFVLAAQKFGQVTPMEVDILFQLADLYEPRGRMTLADIERIAPLEEGTLPFNLAEAQRQKASGDSARPVLLQVAESAYRFGLGSVAGAVGATAVYPIDLVKTRMQNQRSTGSFVGELMYKNSFDCFKKVLRYEGFFGLYRGLLPQLLGVAPEKAIKLTVNDFVRDKFMHKDGSVPLAAEILAGGCAGGSQVIFTNPLEIVKIRLQVAGEITTGPRVSALSVVRDLGFFGIYKGAKACFLRDIPFSAIYFPCYAHVKASFANEDGQVSPGSLLLAGAIAGMPAASLVTPADVIKTRLQVAARAGQTTYSGVIDCFRKILREEGPKALWKGAGARVFRSSPQFGVTLLTYELLQRWFYIDFGGVKPMGSEPVPKSRINLPAPNPDHVGGYKLAVATFAGIENKFGLYLPLFKPSVSTSKAIGGGPEspecificaciones
NP_055066.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
100.6kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAAAKVALTKRADPAELRTIFLKYASIEKNGEFFMSPNDFVTRYLNIFGESQPNPKTVELLSGVVDQTKDGLISFQEFVAFESVLCAPDALFMVAFQLFDKAGKGEVTFEDVKQVFGQTTIHQHIPFNWDSEFVQLHFGKERKRHLTYAEFTQFLLEIQLEHAKQAFVQRDNARTGRVTAIDFRDIMVTIRPHVLTPFVEECLVAAAGGTTSHQVSFSYFNGFNSLLNNMELIRKIYSTLAGTRKDVEVTKEEFVLAAQKFGQVTPMEVDILFQLADLYEPRGRMTLADIERIAPLEEGTLPFNLAEAQRQKASGDSARPVLLQVAESAYRFGLGSVAGAVGATAVYPIDLVKTRMQNQRSTGSFVGELMYKNSFDCFKKVLRYEGFFGLYRGLLPQLLGVAPEKAIKLTVNDFVRDKFMHKDGSVPLAAEILAGGCAGGSQVIFTNPLEIVKIRLQVAGEITTGPRVSALSVVRDLGFFGIYKGAKACFLRDIPFSAIYFPCYAHVKASFANEDGQVSPGSLLLAGAIAGMPAASLVTPADVIKTRLQVAARAGQTTYSGVIDCFRKILREEGPKALWKGAGARVFRSSPQFGVTLLTYELLQRWFYIDFGGVKPMGSEPVPKSRINLPAPNPDHVGGYKLAVATFAGIENKFGLYLPLFKPSVSTSKAIGGGP | |
RUO | |
SLC25A13 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10165 | |
SLC25A13 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ARALAR2/CITRIN/CTLN2 | |
SLC25A13 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |