Learn More
Abnova™ Human SIAH1 Partial ORF (NP_003022, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003022 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6477 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16195255
|
Abnova™
H00006477-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16185255
|
Abnova™
H00006477-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein that is a member of the seven in absentia homolog (SIAH) family. The protein is an E3 ligase and is involved in ubiquitination and proteasome-mediated degradation of specific proteins. The activity of this ubiquitin ligase has been implicated in the development of certain forms of Parkinson's disease, the regulation of the cellular response to hypoxia and induction of apoptosis. Alternative splicing results in several additional transcript variants, some encoding different isoforms and others that have not been fully characterized. [provided by RefSeq]
Sequence: MSRQTATALPTGTSKCPPSQRVPALTGTTASNNDLASLFECPVCFDYVLPPILQCQSGHLVCSNCRPKLTCCPTCRGPLGSIRNLAMEKVANSVLFPCKYASSGCEITLPEspecificaciones
NP_003022 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ08065/HUMSIAH/Siah-1/Siah-1a/hSIAH1 | |
SIAH1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6477 | |
SIAH1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MSRQTATALPTGTSKCPPSQRVPALTGTTASNNDLASLFECPVCFDYVLPPILQCQSGHLVCSNCRPKLTCCPTCRGPLGSIRNLAMEKVANSVLFPCKYASSGCEITLP | |
RUO | |
SIAH1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |