Learn More
Abnova™ Human SHOX2 Partial ORF (NP_006875, 117 a.a. - 204 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006875 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6474 |
Peso molecular | 35.42kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16195245
|
Abnova™
H00006474-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16105255
|
Abnova™
H00006474-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene is a member of the homeobox family of genes that encode proteins containing a 60-amino acid residue motif that represents a DNA binding domain. Homeobox genes have been characterized extensively as transcriptional regulators involved in pattern formation in both invertebrate and vertebrate species. Several human genetic disorders are caused by aberrations in human homeobox genes. This locus represents a pseudoautosomal homeobox gene that is thought to be responsible for idiopathic short stature, and it is implicated in the short stature phenotype of Turner syndrome patients. This gene is considered to be a candidate gene for Cornelia de Lange syndrome. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq]
Sequence: SPELKDRKDDAKGMEDEGQTKIKQRRSRTNFTLEQLNELERLFDETHYPDAFMREELSQRLGLSEARVQVWFQNRRAKCRKQENQLHKEspecificaciones
NP_006875 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.42kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
OG12/OG12X/OGI2X/SHOT | |
SHOX2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6474 | |
SHOX2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SPELKDRKDDAKGMEDEGQTKIKQRRSRTNFTLEQLNELERLFDETHYPDAFMREELSQRLGLSEARVQVWFQNRRAKCRKQENQLHK | |
RUO | |
SHOX2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |