Learn More
Abnova™ Human SHC2 Partial ORF (XP_375550, 718 a.a. - 829 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00025759-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16185056
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: LALTQPCALTALDQGPSPSLRDACSLPWDVGSTGTAPPGDGYVQADARGPPDHEEHLYVNTQGLDAPEPEDSPKKDLFDMRPFEDALKLHECSVAAGVTAAPLPLEDQWPSP
Especificaciones
Especificaciones
XP_375550
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
38.06kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LALTQPCALTALDQGPSPSLRDACSLPWDVGSTGTAPPGDGYVQADARGPPDHEEHLYVNTQGLDAPEPEDSPKKDLFDMRPFEDALKLHECSVAAGVTAAPLPLEDQWPSP
RUO
SHC2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
25759
SHC2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SCK/SHCB/SLI
SHC2
Recombinant
wheat germ expression system