Learn More
Abnova™ Human SFPQ Partial ORF (NP_005057, 269 a.a. - 361 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00006421-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16185115
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: EEKISDSEGFKANLSLLRRPGEKTYTQRCRLFVGNLPADITEDEFKRLFAKYGEPGEVFINKGKGFGFIKLESRALAEIAKAELDDTPMRGRQ
Especificaciones
Especificaciones
NP_005057
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.97kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
EEKISDSEGFKANLSLLRRPGEKTYTQRCRLFVGNLPADITEDEFKRLFAKYGEPGEVFINKGKGFGFIKLESRALAEIAKAELDDTPMRGRQ
RUO
SFPQ
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6421
SFPQ (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
POMP100/PSF
SFPQ
Recombinant
wheat germ expression system