missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SFMBT1 Partial ORF (NP_057413, 121 a.a. - 230 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00051460-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16167016

  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-11-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

This gene shares high similarity with the Drosophila Scm (sex comb on midleg) gene. It encodes a protein which contains four malignant brain tumor repeat (mbt) domains and may be involved in antigen recognition. Several alternative splice variants have been characterized. [provided by RefSeq]

Sequence: EGIRDKVSDWDEFLRQTLIGACSPPVPLLEGLRNGRNPLDLIAPGSRLECQAFQDSLSTWIVTVVENIGGRLKLRYEGLESSDNYEHWLYYLDPFLHHVGWAAQQGYELQ
Especificaciones

Especificaciones

NP_057413
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.51kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
EGIRDKVSDWDEFLRQTLIGACSPPVPLLEGLRNGRNPLDLIAPGSRLECQAFQDSLSTWIVTVVENIGGRLKLRYEGLESSDNYEHWLYYLDPFLHHVGWAAQQGYELQ
RUO
SFMBT1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
51460
SFMBT1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434L243/RU1/SFMBT
SFMBT1
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales