Learn More
Abnova™ Human SF3B5 Full-length ORF (AAH00198, 1 a.a. - 86 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00083443-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16115323
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MTDRYTIHSQLEHLQSKYIGTGHADTTKWEWLVNQHRDSYCSYMGHFDLLNYFAIAENESKARVRFNLMEKMLQPCGPPADKPEEN
Especificaciones
Especificaciones
AAH00198
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.09kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC3133/SF3b10
SF3B5
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
83443
SF3B5 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MTDRYTIHSQLEHLQSKYIGTGHADTTKWEWLVNQHRDSYCSYMGHFDLLNYFAIAENESKARVRFNLMEKMLQPCGPPADKPEEN
RUO
SF3B5