Learn More
Invitrogen™ Human Serpin D1 ELISA Kit
Human Serpin D1 quantitates human Serpin D1 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH414RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human Serpin D1 quantitates human Serpin D1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Serpin D1.
El producto codificado por este gen es un inhibidor de proteinasa serina que inhibe rápidamente la trombina en presencia de sulfato dermatano o heparina. El gen contiene cinco exones y cuatro intrones. Esta proteína comparte homología con la antitrombina III y otros miembros de la superfamilia alfa 1-antitripsina. Las mutaciones en este gen están asociadas con la deficiencia de cofactor II de heparina.Especificaciones
AA985900; AI303446; D22S673; HC2; HCF2; Hcii; HC-II; cofactor 2 de heparina; cofactor II de heparina; HLS2; leuserpina 2; leuserpina-2; LS2; leuserpina-2 inhibidor de proteasa; rls2var1; inhibidor de peptidasa de serina (o cisteína), clado D, miembro 1; inhibidor de proteinasa de serina (o cisteína), clado D (cofactor de heparina), miembro 1; inhibidor de proteinasa de serina (o cisteína), clado D, miembro 1; serpina D1; miembro 1 de la familia de serpinas D; inhibidor de peptidasa de serpina, clado D (cofactor de heparina); miembro 1; Serpind1; THPH10 | |
1,23 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Serpind1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 1,23 a 300 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P05546 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl | |
Cofactor II de heparina | |
4 h 45 min |