missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Serpin D1 ELISA Kit

Código de producto. p-7219623
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17125199

Marca: Invitrogen™ EH414RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Human Serpin D1 quantitates human Serpin D1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Serpin D1.

El producto codificado por este gen es un inhibidor de proteinasa serina que inhibe rápidamente la trombina en presencia de sulfato dermatano o heparina. El gen contiene cinco exones y cuatro intrones. Esta proteína comparte homología con la antitrombina III y otros miembros de la superfamilia alfa 1-antitripsina. Las mutaciones en este gen están asociadas con la deficiencia de cofactor II de heparina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso AA985900; AI303446; D22S673; HC2; HCF2; Hcii; HC-II; cofactor 2 de heparina; cofactor II de heparina; HLS2; leuserpina 2; leuserpina-2; LS2; leuserpina-2 inhibidor de proteasa; rls2var1; inhibidor de peptidasa de serina (o cisteína), clado D, miembro 1; inhibidor de proteinasa de serina (o cisteína), clado D (cofactor de heparina), miembro 1; inhibidor de proteinasa de serina (o cisteína), clado D, miembro 1; serpina D1; miembro 1 de la familia de serpinas D; inhibidor de peptidasa de serpina, clado D (cofactor de heparina); miembro 1; Serpind1; THPH10
Intervalo del ensayo De 1,23 a 300 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,23 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P05546
Símbolo de gen Serpind1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Cofactor II de heparina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado