Learn More
Invitrogen™ Human Semaphorin 4D ELISA Kit
Human Semaphorin 4D quantitates human Semaphorin 4D in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH405RBX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
Descripción
Human Semaphorin 4D quantitates human Semaphorin 4D in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Semaphorin 4D.
Las Semaforinas son quimiorrepelentes neuronales que dirigen neuronas pioneras durante el desarrollo del sistema nervioso. El CD100 (también conocido como semaforina 4d), un homodímero de 150 kDa, es una novedosa semaforina que induce a las células B a acumularse y mejora su viabilidad in vitro. El CD100 modifica la señalización de células B CD40-CD40L mediante el aumento de la agregación y supervivencia de células B y la expresión de CD23 de regulación descendente. El CD72 es un receptor de linfocitos para la semaforina CD100 de clase IV, que se ocupa de la regulación de la señalización de células B. El CD100 se expresa en reposo y en células T estimuladas por PHA. La proteína está débilmente expresada en células NK, células B transformadas en VEB, monocitos y líneas de células T de sangre periférica/tumorales, y con mayor densidad en células T activadas y células B.Especificaciones
A8; BB18; C9orf164; CD100; coll-4; GR3; M-Sema G; M-sema-G; dominio de Sema, dominio de inmunoglobulina (Ig), dominio transmembranal (TM) y dominio citoplasmático corto, (semaforina) 4 D; dominio de Sema, dominio de inmunoglobulina (Ig), dominio transmembranal (TM) y dominio citoplasmático corto, 4 D; sema J; Sema4d; Semacl2; SEMAJ; semaforina 4 D; semaforina H; semaforina-4 D; similar a semaforina-C 2; semaforina-J; Semcl2 | |
0,62 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Sema4d | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,62 a 150 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q92854 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
5 x 96 pruebas | |
Suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl | |
CD100 (SEMA4D) | |
4 h 45 min |