Learn More
Abnova™ Human SCAND2 Partial ORF (NP_071333, 1 a.a. - 62 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_071333 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 54581 |
Peso molecular | 32.56kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16005545
|
Abnova™
H00054581-Q02.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16095535
|
Abnova™
H00054581-Q02.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The SCAN domain is a highly conserved, leucine-rich motif of approximately 60 aa originally found within a subfamily of zinc finger proteins. This gene belongs to a family of genes that encode an isolated SCAN domain, but no zinc finger motif. Functional studies have established that the SCAN box is a protein interaction domain that mediates both hetero- and homoprotein associations, and maybe involved in regulation of transcriptional activity. Multiple transcript variants which encode the same isoform but differ only in their 3' UTRs, and another variant which encodes a distinct isoform have been described for this gene.
Sequence: MAVAVDQQIQTPSVQDLQIVKLEEDSHWEQEISLQGNYPGPETSCQSFWHFRYQEASRPREAEspecificaciones
NP_071333 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
32.56kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
SCAND2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
54581 | |
SCAND2 (Human) Recombinant Protein (Q02) | |
MAVAVDQQIQTPSVQDLQIVKLEEDSHWEQEISLQGNYPGPETSCQSFWHFRYQEASRPREA | |
RUO | |
SCAND2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |