Learn More
Abnova™ Human RXRG Partial ORF (NP_008848, 1 a.a. - 75 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_008848 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6258 |
Peso molecular | 33.99kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16194825
|
Abnova™
H00006258-Q01.25UG |
25 ug |
en la oferta
25 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16184825
|
Abnova™
H00006258-Q01.10UG |
10 ug |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
This gene encodes a member of the retinoid X receptor (RXR) family of nuclear receptors which are involved in mediating the antiproliferative effects of retinoic acid (RA). This receptor forms dimers with the retinoic acid, thyroid hormone, and vitamin D receptors, increasing both DNA binding and transcriptional function on their respective response elements. This gene is expressed at significantly lower levels in non-small cell lung cancer cells. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. [provided by RefSeq]
Sequence: MYGNYSHFMKFPAGYGGSPGHTGSTSMSPSAALSTGKPMDSHPSYTDTPVSAPRTLSAVGTPLNALGSPYRVITSEspecificaciones
NP_008848 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
33.99kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
NR2B3/RXRC | |
RXRG | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6258 | |
RXRG (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MYGNYSHFMKFPAGYGGSPGHTGSTSMSPSAALSTGKPMDSHPSYTDTPVSAPRTLSAVGTPLNALGSPYRVITS | |
RUO | |
RXRG | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |