missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human RRAGD Partial ORF (NP_067067, 301 a.a. - 399 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00058528-Q01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16169336

  • 349.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-11-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

RRAGD is a monomeric guanine nucleotide-binding protein, or G protein. By binding GTP or GDP, small G proteins act as molecular switches in numerous cell processes and signaling pathways.[supplied by OMIM]

Sequence: GLKEDGAGTPYDKESTAIIKLNNTTVLYLKEVTKFLALVCFVREESFERKGLIDYNFHCFRKAIHEVFEVRMKVVKSRKVQNRLQKKKRATPNGTPRVL
Especificaciones

Especificaciones

NP_067067
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
GLKEDGAGTPYDKESTAIIKLNNTTVLYLKEVTKFLALVCFVREESFERKGLIDYNFHCFRKAIHEVFEVRMKVVKSRKVQNRLQKKKRATPNGTPRVL
RUO
RRAGD
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
58528
RRAGD (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp761H171/FLJ44176/RAGD/bA11D8.2.1
RRAGD
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales