missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human RPTOR Partial ORF (NP_065812.1, 1226 a.a. - 1335 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_065812.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 57521 |
Peso molecular | 37.84kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16119156
|
Abnova™
H00057521-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16109156
|
Abnova™
H00057521-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a component of a signaling pathway that regulates cell growth in response to nutrient and insulin levels. The encoded protein forms a stoichiometric complex with the mTOR kinase, and also associates with eukaryotic initiation factor 4E-binding protein-1 and ribosomal protein S6 kinase. The protein positively regulates the downstream effector ribosomal protein S6 kinase, and negatively regulates the mTOR kinase. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: HIVSVSVNGDVRIFDPRMPESVNVLQIVKGLTALDIHPQADLIACGSVNQFTAIYNSSGELINNIKYYDGFMGQRVGAISCLAFHPHWPHLAVGSNDYYISVYSVEKRVREspecificaciones
NP_065812.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
KOG1/Mip1 | |
RPTOR | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
57521 | |
RPTOR (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
HIVSVSVNGDVRIFDPRMPESVNVLQIVKGLTALDIHPQADLIACGSVNQFTAIYNSSGELINNIKYYDGFMGQRVGAISCLAFHPHWPHLAVGSNDYYISVYSVEKRVR | |
RUO | |
RPTOR | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |