Learn More
Abnova™ Human RPS6KA5 Partial ORF (AAH17187.1, 372 a.a. - 470 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00009252-Q02.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16065145
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: FQGYSFVAPSILFKRNAAVIDPLQFHMGVERPGVTNVARSAMMKDSPFYQHYDLDLKDKPLGEGSFSICRKCVHKKSNQAFAVKIISKRMEANTQKEIT
Especificaciones
Especificaciones
AAH17187.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
FQGYSFVAPSILFKRNAAVIDPLQFHMGVERPGVTNVARSAMMKDSPFYQHYDLDLKDKPLGEGSFSICRKCVHKKSNQAFAVKIISKRMEANTQKEIT
RUO
RPS6KA5
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9252
RPS6KA5 (Human) Recombinant Protein (Q02)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC1911/MSK1/MSPK1/RLPK
RPS6KA5
Recombinant
wheat germ expression system