Learn More
Invitrogen™ Human ROBO4 ELISA Kit
Human ROBO4 quantitates human ROBO4 in serum, plasma, supernatant.
606.00€ - 2215.00€
Especificaciones
Número de acceso 1200012D01Rik; AI593217; ECSM4; FLJ20798; Roundabout mágico; MGC133352; MGC133353; MRB; ROBO4; receptor de guía de Roundabout 4; homólogo 4 de Roundabout; homólogo 4 de Roundabout (Drosophila); homólogo 4 de Roundabout, Roundabout mágico; Roundabout, receptor de guía de axon, Homólogo 4; Roundabout, receptor de guiado axón, homólogo 4 (Drosophila); UNQ421/PRO3674
Intervalo del ensayo De 0,61 a 150 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,61 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17195169
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EH394RBX5
5 x 96 pruebas
2215.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17184693
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EH394RB
96 pruebas
606.00€
paquete de 96
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Human ROBO4 quantitates human ROBO4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ROBO4.
Receptor for Slit proteins, at least for SLIT2, and seems to be involved in angiogenesis and vascular patterning. May mediate the inhibition of primary endothelial cell migration by Slit proteins. Involved in the maintenance of endothelial barrier organization and function (PubMed:30455415). [UniProt]
Especificaciones
Especificaciones
1200012D01Rik; AI593217; ECSM4; FLJ20798; Roundabout mágico; MGC133352; MGC133353; MRB; ROBO4; receptor de guía de Roundabout 4; homólogo 4 de Roundabout; homólogo 4 de Roundabout (Drosophila); homólogo 4 de Roundabout, Roundabout mágico; Roundabout, receptor de guía de axon, Homólogo 4; Roundabout, receptor de guiado axón, homólogo 4 (Drosophila); UNQ421/PRO3674
0,61 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
ROBO4
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl; plasma, 50 µl
ROBO4
4 h 45 min
De 0,61 a 150 ng/ml
Biotina
Suero
Q8WZ75
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min