Learn More
Invitrogen™ Human ROBO4 ELISA Kit
Human ROBO4 quantitates human ROBO4 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH394RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human ROBO4 quantitates human ROBO4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ROBO4.
Receptor para proteínas Sliit, al menos para SLIT2, y parece estar implicado en la angiogénesis y el patrón vascular. Puede mediar en la inhibición de la migración primaria de células endoteliales mediante proteínas Slice. Participa en el mantenimiento de la organización y función de la barrera endotelial (PubMed:30455415). [UniProt]Especificaciones
1200012D01Rik; AI593217; ECSM4; FLJ20798; Roundabout mágico; MGC133352; MGC133353; MRB; ROBO4; receptor de guía de Roundabout 4; homólogo 4 de Roundabout; homólogo 4 de Roundabout (Drosophila); homólogo 4 de Roundabout, Roundabout mágico; Roundabout, receptor de guía de axon, Homólogo 4; Roundabout, receptor de guiado axón, homólogo 4 (Drosophila); UNQ421/PRO3674 | |
0,61 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
ROBO4 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,61 a 150 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q8WZ75 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl; plasma, 50 µl | |
ROBO4 | |
4 h 45 min |