Learn More
Abnova™ Human RNF175 Partial ORF (NP_775933.1, 211 a.a. - 301 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00285533-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16182757
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: FYSVSRLPTRSLSDNICAVCGQKIIVELDEEGLIENTYQLSCNHVFHEFCIRGWCIVGKKQTCPYCKEKVDLKRMISNPWERTHFLYGQIL
Especificaciones
Especificaciones
NP_775933.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.75kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
FYSVSRLPTRSLSDNICAVCGQKIIVELDEEGLIENTYQLSCNHVFHEFCIRGWCIVGKKQTCPYCKEKVDLKRMISNPWERTHFLYGQIL
RUO
RNF175
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
285533
RNF175 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ34190
RNF175
Recombinant
wheat germ expression system