Learn More
Abnova™ Human RIN1 Partial ORF (AAH14417, 646 a.a. - 755 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00009610-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16121036
  • 349.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-07-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: VPPEASIATLNQLCATKFRVTQPNTFGLFLYKEQGYHRLPPGALAHRLPTTGYLVYRRAEWPETQGAVTEEEGSGQSEARSRGEEQGCQGDGDAGVKASPRDIREQSETT
Especificaciones
Especificaciones
AAH14417
Liquid
9610
RIN1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RIN1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
VPPEASIATLNQLCATKFRVTQPNTFGLFLYKEQGYHRLPPGALAHRLPTTGYLVYRRAEWPETQGAVTEEEGSGQSEARSRGEEQGCQGDGDAGVKASPRDIREQSETT
RUO
RIN1
Yes