Learn More
Abnova™ Human RGS20 Full-length ORF (NP_003693.2, 1 a.a. - 241 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
341.70€ - 518.16€
Especificaciones
Nombre RGS20 (Human) Recombinant Protein (P01)
Recombinante Yes
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Peso molecular 53.5kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16102652
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008601-P01.25UG
25 ug
518.16€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 10-03-2022
16192642
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008601-P01.10UG
10 ug
341.70€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 10-03-2022
Descripción
Descripción
Regulator of G protein signaling (RGS) proteins are regulatory and structural components of G protein-coupled receptor complexes. RGS proteins are GTPase-activating proteins for Gi (see GNAI1; MIM 139310) and Gq (see GNAQ; MIM 600998) class G-alpha proteins. They accelerate transit through the cycle of GTP binding and hydrolysis and thereby accelerate signaling kinetics and termination.[supplied by OMIM]
Sequence: MRTADGGEPAGASSPAGRVDGGLQMGSERMEMRKRQMPAAQDTPGAAPGQPGAGSRGSNACCFCWCCCCSCSCLTVRNQEDQRPTIASHELRADLPTWEESPAPTLEEVNAWAQSFDKLMVTPAGRNAFREFLRTEFSEENMLFWMACEELKKEANKNIIEEKARIIYEDYISILSPKEVSLDSRVREVINRNMVEPSQHIFDDAQLQIYTLMHRDSYPRFMNSAVYKDLLQSLSEKSIEA
Especificaciones
Especificaciones
RGS20 (Human) Recombinant Protein (P01)
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
53.5kDa
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.