Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant VEGF-165
Vascular endothelial growth factor
538.65€ - 4644.00€
Especificaciones
Nombre | MGC70609, MVCD-1, Vascular endothelial growth factor 2, Vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, VEGFA, VPF |
---|---|
Tipo de célula | Angiogenic Cells; Endothelial Cells; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Mesenchymal Stem and Progenitor Cells; Mesoderm, PSC-Derived; Neural Stem and Progenitor Cells; Pluripotent Stem Cells |
Grado de pureza o calidad | ≥95% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15835511
|
STEMCELL Technologies
78073.1 |
100 μg |
1011.15€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16576220
|
STEMCELL Technologies
78073 |
50 μg |
538.65€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17189501
|
STEMCELL Technologies
78073.2 |
1000 μg |
4644.00€
1000 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Vascular endothelial growth factor (VEGF-165) is a heparin-binding homodimeric glycoprotein involved in embryonic vasculogenesis and angiogenesis
- VEGF binds to VEGFR-1 (R1) and VEGFR-2 (R2), and activates Raf/MEK/ERK and PI3K/AKT pathways (Ferrara et al.) It plays an important role in neurogenesis both in vitro and in vivo (Storkebaum et al.) It has neurotrophic effects on neurons of the central nervous system and promotes growth and survival of dopaminergic neurons and astrocytes
- VEGF also promotes growth and survival of vascular endothelial cells, monocyte chemotaxis, and colony formation by granulocyte-macrophage progenitor cells (Ferrara et al.)
Especificaciones
MGC70609, MVCD-1, Vascular endothelial growth factor 2, Vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, VEGFA, VPF | |
Angiogenic Cells; Endothelial Cells; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Mesenchymal Stem and Progenitor Cells; Mesoderm, PSC-Derived; Neural Stem and Progenitor Cells; Pluripotent Stem Cells | |
≥95% |