Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant IFN-gamma, ACF
Interferon-gamma, animal component-free
en la oferta - 1467.45€
Especificaciones
Nombre | Interferon gamma, Type II interferon |
---|---|
Tipo de célula | B Cells; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Intestinal Cells; Mesenchymal Stem and Progenitor Cells; T Cells |
Grado de pureza o calidad | ≥95% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17109671
|
STEMCELL Technologies
78141.2 |
500 μg |
en la oferta
500 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17119671
|
STEMCELL Technologies
78141.3 |
1000 μg |
1467.45€
1000 microgramos |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17189661
|
STEMCELL Technologies
78141 |
20 μg |
en la oferta
20 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17199661
|
STEMCELL Technologies
78141.1 |
100 μg |
275.40€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Interferon-gamma (IFN-γ), also known as type II interferon, is produced by T and NK cells, and in smaller amounts by dendritic cells and macrophages
- IFN-γ is controlled by cytokines such as IL-12 and IL-18 secreted in response to infection
- IFN-γ binds to a receptor complex and initiates signal transduction via the JAK/STAT pathway; this culminates in the transcription and activation of many genes that control a diverse array of immunological functions
- IFN-γ stimulates the antimicrobial and anti-tumor activity of macrophages, NK cells, and neutrophils by promoting the activation of microbial effector functions such as production of reactive oxygen species, NO intermediates, and complement
- IFN-γ enhances MHC class I and II expression in dendritic cells and mononuclear phagocytes, as well as the production of IL-12 by dendritic cells
Especificaciones
Interferon gamma, Type II interferon | |
B Cells; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Intestinal Cells; Mesenchymal Stem and Progenitor Cells; T Cells | |
≥95% |