Learn More
Abnova™ Human RCBTB1 Full-length ORF (AAH38104.1, 1 a.a. - 355 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH38104.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 55213 |
Peso molecular | 64kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16191283
|
Abnova™
H00055213-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16181283
|
Abnova™
H00055213-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein with an N-terminal RCC1 domain and a C-terminal BTB (broad complex, tramtrack and bric-a-brac) domain. In rat, over-expression of this gene in vascular smooth muscle cells induced cellular hypertrophy. In rat, the C-terminus of RCBTB1 interacts with the angiotensin II receptor-1A. In humans, this gene maps to a region of chromosome 13q that is frequently deleted in B-cell chronic lymphocytic leukemia and other lymphoid malignancies. [provided by RefSeq]
Sequence: MVDVGKWPIFTLLSPQEIASIRKVCVFGTSASEALYVTDNDEVFVFGLNYSNCLGTGDNQSTLVPKKLEGLCGKKIKSLSYGSGPHVLLSTEDGVVYAWGHNGYSQLGNGTTNQGIATVQVCTNLLIKQVVEVACGSHHSMALAADGEVFAWGYNNCGQVGSGSTANQPTPRKVTNCLHIKRVVGIACGQTSSMAVLDNGEVYGWGYNGNGQLGLGNNGNQLTPVRVAALHSVCVNQIVCGYAHTLALTDEGLLYAWGANTYGQLGTGNKNNLLSPAHIMVEKERVVEIAACHSAHTSAAKTQGGHVYMWGQCRGQSVILPHLTHFSCTDDVFACFATPAVSWRLLSVVSIVIGKEspecificaciones
AAH38104.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
64kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MVDVGKWPIFTLLSPQEIASIRKVCVFGTSASEALYVTDNDEVFVFGLNYSNCLGTGDNQSTLVPKKLEGLCGKKIKSLSYGSGPHVLLSTEDGVVYAWGHNGYSQLGNGTTNQGIATVQVCTNLLIKQVVEVACGSHHSMALAADGEVFAWGYNNCGQVGSGSTANQPTPRKVTNCLHIKRVVGIACGQTSSMAVLDNGEVYGWGYNGNGQLGLGNNGNQLTPVRVAALHSVCVNQIVCGYAHTLALTDEGLLYAWGANTYGQLGTGNKNNLLSPAHIMVEKERVVEIAACHSAHTSAAKTQGGHVYMWGQCRGQSVILPHLTHFSCTDDVFACFATPAVSWRLLSVVSIVIGK | |
RUO | |
RCBTB1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
55213 | |
RCBTB1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CLLD7/CLLL7/GLP/MGC33184/RP11-185C18.1 | |
RCBTB1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |