missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human RBM4B Full-length ORF (NP_113680.1, 1 a.a. - 359 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00083759-P01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16115483

  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: MVKLFIGNLPREATEQEIRSLFEQYGKVLECDIIKNYGFVHIEDKTAAEDAIRNLHHYKLHGVNINVEASKNKSKASTKLHVGNISPTCTNQELRAKFEEYGPVIECDIVKDYAFVHMERAEDAVEAIRGLDNTEFQGKRMHVQLSTSRLRTAPGMGDQSGCYRCGKEGHWSKECPVDRTGRVADFTEQYNEQYGAVRTPYTMGYGESMYYNDAYGALDYYKRYRVRSYEAVAAAAAASAYNYAEQTMSHLPQVQSTTVTSHLNSTSVDPYDRHLLPNSGAAATSAAMAAAAATTSSYYGRDRSPLRRAAAMLPTVGEGYGYGPESELSQASAATRNSLYDMARYEREQYVDRARYSAF
Especificaciones

Especificaciones

NP_113680.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
66.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC10871/RBM30/RBM4L/ZCCHC15/ZCRB3B
RBM4B
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
83759
RBM4B (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MVKLFIGNLPREATEQEIRSLFEQYGKVLECDIIKNYGFVHIEDKTAAEDAIRNLHHYKLHGVNINVEASKNKSKASTKLHVGNISPTCTNQELRAKFEEYGPVIECDIVKDYAFVHMERAEDAVEAIRGLDNTEFQGKRMHVQLSTSRLRTAPGMGDQSGCYRCGKEGHWSKECPVDRTGRVADFTEQYNEQYGAVRTPYTMGYGESMYYNDAYGALDYYKRYRVRSYEAVAAAAAASAYNYAEQTMSHLPQVQSTTVTSHLNSTSVDPYDRHLLPNSGAAATSAAMAAAAATTSSYYGRDRSPLRRAAAMLPTVGEGYGYGPESELSQASAATRNSLYDMARYEREQYVDRARYSAF
RUO
RBM4B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales