Learn More
Abnova™ Human RAMP2 Partial ORF (NP_005845.1, 58 a.a. - 145 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005845.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 10266 |
Peso molecular | 35.42kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16055225
|
Abnova™
H00010266-Q02.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16045225
|
Abnova™
H00010266-Q02.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the RAMP family of single-transmembrane-domain proteins, called receptor (calcitonin) activity modifying proteins (RAMPs). RAMPs are type I transmembrane proteins with an extracellular N terminus and a cytoplasmic C terminus. RAMPs are required to transport calcitonin-receptor-like receptor (CRLR) to the plasma membrane. CRLR, a receptor with seven transmembrane domains, can function as either a calcitonin-gene-related peptide (CGRP) receptor or an adrenomedullin receptor, depending on which members of the RAMP family are expressed. In the presence of this (RAMP2) protein, CRLR functions as an adrenomedullin receptor. The RAMP2 protein is involved in core glycosylation and transportation of adrenomedullin receptor to the cell surface. [provided by RefSeq]
Sequence: VKNYETAVQFCWNHYKDQMDPIEKDWCDWAMISRPYSTLRDCLEHFAELFDLGFPNPLAERIIFETHQIHFANCSLVQPTFSDPPEDVEspecificaciones
NP_005845.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.42kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
RAMP2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10266 | |
RAMP2 (Human) Recombinant Protein (Q02) | |
VKNYETAVQFCWNHYKDQMDPIEKDWCDWAMISRPYSTLRDCLEHFAELFDLGFPNPLAERIIFETHQIHFANCSLVQPTFSDPPEDV | |
RUO | |
RAMP2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |