Learn More
Abnova™ Human RALGPS2 Partial ORF (NP_689876, 282 a.a. - 386 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00055103-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16117896
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: LKIEPGTSTPRSAASREDLVGPEVGASPQSGRKSVAAEGALLPQTPPSPRNLIPHGHRKCHSLGYNFIHKMNTAEFKSATFPNAGPRHLLDDSVMEPHAPSRGQA
Especificaciones
Especificaciones
NP_689876
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.29kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LKIEPGTSTPRSAASREDLVGPEVGASPQSGRKSVAAEGALLPQTPPSPRNLIPHGHRKCHSLGYNFIHKMNTAEFKSATFPNAGPRHLLDDSVMEPHAPSRGQA
RUO
RALGPS2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
55103
RALGPS2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ10244/FLJ25604/KIAA0351/dJ595C2.1
RALGPS2
Recombinant
wheat germ expression system