Learn More
Abnova™ Human RAB3B Partial ORF (AAH05035, 120 a.a. - 219 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00005865-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16104005
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: IKTYSWDNAQVILVGNKCDMEEERVVPTEKGQLLAEQLGFDFFEASAKENISVRQAFERLVDAICDKMSDSLDTDPSMLGSSKNTRLSDTPPLLQQNCSC
Especificaciones
Especificaciones
AAH05035
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
IKTYSWDNAQVILVGNKCDMEEERVVPTEKGQLLAEQLGFDFFEASAKENISVRQAFERLVDAICDKMSDSLDTDPSMLGSSKNTRLSDTPPLLQQNCSC
RUO
RAB3B
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5865
RAB3B (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RAB3B