Learn More
Abnova™ Human RAB20 Full-length ORF (NP_060287.1, 1 a.a. - 234 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00055647-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16121633
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MRKPDSKIVLLGDMNVGKTSLLQRYMERRFPDTVSTVGGAFYLKQWRSYNISIWDTAGREQFHGLGSMYCRGAAAIILTYDVNHRQSLVELEDRFLGLTDTASKDCLFAIVGNKVDLTEEGALAGQEKEECSPNMDAGDRVSPRAPKQVQLEDAVALYKKILKYKMLDEQDVPAAEQMCFETSAKTGYNVDLLFETLFDLVVPMILQQRAERPSHTVDISSHKPPKRTRSGCCA
Especificaciones
Especificaciones
NP_060287.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
52.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ20429
RAB20
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
55647
RAB20 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MRKPDSKIVLLGDMNVGKTSLLQRYMERRFPDTVSTVGGAFYLKQWRSYNISIWDTAGREQFHGLGSMYCRGAAAIILTYDVNHRQSLVELEDRFLGLTDTASKDCLFAIVGNKVDLTEEGALAGQEKEECSPNMDAGDRVSPRAPKQVQLEDAVALYKKILKYKMLDEQDVPAAEQMCFETSAKTGYNVDLLFETLFDLVVPMILQQRAERPSHTVDISSHKPPKRTRSGCCA
RUO
RAB20