Learn More
Abnova™ Human PPP1R7 Full-length ORF (NP_002703.1, 1 a.a. - 360 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00005510-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16181628
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MAAERGAGQQQSQEMMEVDRRVESEESGDEEGKKHSSGIVADLSEQSLKDGEERGEEDPEEEHELPVDMETINLDRDAEDVDLNHYRIGKIEGFEVLKKVKTLCLRQNLIKCIENLEELQSLRELDLYDNQIKKIENLEALTELEILDISFNLLRNIEGVDKLTRLKKLFLVNNKISKIENLSNLHQLQMLELGSNRIRAIENIDTLTNLESLFLGKNKITKLQNLDALTNLTVLSMQSNRLTKIEGLQNLVNLRELYLSHNGIEVIEGLENNNKLTMLDIASNRIKKIENISHLTELQEFWMNDNLLESWSDLDELKGARSLETVYLERNPLQKDPQYRRKVMLALPSVRQIDATFVRF
Especificaciones
Especificaciones
NP_002703.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
68kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SDS22
PPP1R7
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
5510
PPP1R7 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAAERGAGQQQSQEMMEVDRRVESEESGDEEGKKHSSGIVADLSEQSLKDGEERGEEDPEEEHELPVDMETINLDRDAEDVDLNHYRIGKIEGFEVLKKVKTLCLRQNLIKCIENLEELQSLRELDLYDNQIKKIENLEALTELEILDISFNLLRNIEGVDKLTRLKKLFLVNNKISKIENLSNLHQLQMLELGSNRIRAIENIDTLTNLESLFLGKNKITKLQNLDALTNLTVLSMQSNRLTKIEGLQNLVNLRELYLSHNGIEVIEGLENNNKLTMLDIASNRIKKIENISHLTELQEFWMNDNLLESWSDLDELKGARSLETVYLERNPLQKDPQYRRKVMLALPSVRQIDATFVRF
RUO
PPP1R7