missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PPARGC1B Partial ORF (NP_573570, 914 a.a. - 1023 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00133522-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16171837

  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 31-10-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: SSRELKRRFEVFGEIEECEVLTRNRRGEKYGFITYRCSEHAALSLTKGAALRKRNEPSFQLSYGGLRHFCWPRYTDYDSNSEEALPASGKSKYEAMDFDSLLKEAQQSLH
Especificaciones

Especificaciones

NP_573570
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SSRELKRRFEVFGEIEECEVLTRNRRGEKYGFITYRCSEHAALSLTKGAALRKRNEPSFQLSYGGLRHFCWPRYTDYDSNSEEALPASGKSKYEAMDFDSLLKEAQQSLH
RUO
PPARGC1B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
133522
PPARGC1B (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ERRL1/PERC/PGC-1(beta)/PGC1B
PPARGC1B
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales