Learn More
Invitrogen™ Human PPAR-gamma Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marca:  Invitrogen™ RP75682
Detalles adicionales : CAS : 69-74-9 Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11559001
  • 291.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
PPAR gamma (human) Recombinant Protein, RP-75682, from Invitrogen.
RP-75682 contains purified recombinant human PPAR gamma protein with an N-terminal hexahistidine tag. RP-75682 may be used as a positive control in many immunological assays.
Especificaciones
Especificaciones
P37231
Control, Western Blot
5468
8.0
E. coli
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Peroxisome Proliferator-Acivated Receptor Gamma
PPARG
Unconjugated
E. coli
Liquid
purified
0.13mg/mL
0.025M tris HCl with 0.01mM EDTA, 50% glycerol, 75mM NaCl and no preservative; pH 8.0
Human PPAR gamma
10μg
N/A
RUO
Human PPAR gamma
Human
Hu
Recombinant
Recombinant
Sugerencias de productos