Learn More
Invitrogen™ Human PPA1 ELISA Kit
Human PPA1 quantitates human PPA1 in serum, plasma, supernatant.
Marque: Invitrogen™ EH378RBX5
Informations supplémentaires : Peso : 0.33800kg
Description
Human PPA1 quantitates human PPA1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PPA1.
La proteína codificada por este gen forma parte de la familia de la pirofosfatasa inorgánica (PPasa). Las PPasas catalizan la hidrólisis de pirofosfato a fosfato inorgánico, lo que es importante para el metabolismo de fosfato de las células. Los estudios de una proteína similar en bovinos sugirieron una localización citoplasmática de esta enzima.Spécification
2010317E03Rik; pirofosfatasa inorgánica citosólica; fosfohidrolasa difosfato; proteína de unión de espermatozoides secretora epidídimo Li 66 p; HEL-S-66 p; difosfatasa inorgánica; difosfatasa inorgánica 1; pirofosfatasa inorgánica; Pirofosfatasa inorgánica 1; IOPP; Pp; PP1; Ppa1; PPasa; PEP; pirofosfatasa (inorgánica) 1; pirofosfatasa 1; pirofosfato fosfo-hidrolasa; RP11-367H5.1; SID6-8061 | |
2,46 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Ppa1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 2,46 a 600 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q15181 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
5 x 96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl; plasma, 50 µl | |
PPA1 | |
4 h 45 min |