Learn More
Invitrogen™ Human PPA1 ELISA Kit
Descripción
La PPA1 humana cuantifica la PPA1 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la PPA1 humana natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen forma parte de la familia de la pirofosfatasa inorgánica (PPasa). Las PPasas catalizan la hidrólisis de pirofosfato a fosfato inorgánico, lo que es importante para el metabolismo de fosfato de las células. Los estudios de una proteína similar en bovinos sugirieron una localización citoplasmática de esta enzima.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 2010317E03Rik; pirofosfatasa inorgánica citosólica; fosfohidrolasa difosfato; proteína de unión de espermatozoides secretora epidídimo Li 66 p; HEL-S-66 p; difosfatasa inorgánica; difosfatasa inorgánica 1; pirofosfatasa inorgánica; Pirofosfatasa inorgánica 1; IOPP; Pp; PP1; Ppa1; PPasa; PEP; pirofosfatasa (inorgánica) 1; pirofosfatasa 1; pirofosfato fosfo-hidrolasa; RP11-367H5.1; SID6-8061 |
| Intervalo del ensayo | De 2,46 a 600 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2,46 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q15181 |
| Símbolo de gen | Ppa1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |