missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human POLRMT Partial ORF (NP_005026, 1121 a.a. - 1230 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_005026
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 5442
Peso molecular 37.84kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16199321
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005442-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16109331
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00005442-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a mitochondrial DNA-directed RNA polymerase. The gene product is responsible for mitochondrial gene expression as well as for providing RNA primers for initiation of replication of the mitochondrial genome. Although this polypeptide has the same function as the three nuclear DNA-directed RNA polymerases, it is more closely related to RNA polymerases of phage and mitochondrial polymerases of lower eukaryotes. [provided by RefSeq]

Sequence: PNFIHSLDSSHMMLTALHCYRKGLTFVSVHDCYWTHAADVSVMNQVCREQFVRLHSEPILQDLSRFLVKRFCSEPQKILEASQLKETLQAVPKPGAFDLEQVKRSTYFFS
Especificaciones

Especificaciones

NP_005026
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
APOLMT/MTRNAP/MTRPOL/h-mtRPOL
POLRMT
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5442
POLRMT (Human) Recombinant Protein (Q01)
PNFIHSLDSSHMMLTALHCYRKGLTFVSVHDCYWTHAADVSVMNQVCREQFVRLHSEPILQDLSRFLVKRFCSEPQKILEASQLKETLQAVPKPGAFDLEQVKRSTYFFS
RUO
POLRMT
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications