missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human POLR3F Full-length ORF (NP_006457.2, 1 a.a. - 316 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006457.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 10621 |
Peso molecular | 62.1kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16115442
|
Abnova™
H00010621-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16105442
|
Abnova™
H00010621-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is one of more than a dozen subunits forming eukaryotic RNA polymerase III (RNA Pol III), which transcribes 5S ribosomal RNA and tRNA genes. This protein has been shown to bind both TFIIIB90 and TBP, two subunits of RNA polymerase III transcription initiation factor IIIB (TFIIIB). Unlike most of the other RNA Pol III subunits, the encoded protein is unique to this polymerase. [provided by RefSeq]
Sequence: MAEVKVKVQPPDADPVEIENRIIELCHQFPHGITDQVIQNEMPHIEAQQRAVAINRLLSMGQLDLLRSNTGLLYRIKDSQNAGKMKGSDNQEKLVYQIIEDAGNKGIWSRDIRYKSNLPLTEINKILKNLESKKLIKAVKSVAASKKKVYMLYNLQPDRSVTGGAWYSDQDFESEFVEVLNQQCFKFLQSKAETARESKQNPMIQRNSSFASSHEVWKYICELGISKVELSMEDIETILNTLIYDGKVEMTIIAAKEGTVGSVDGHMKLYRAVNPIIPPTGLVRAPCGLCPVFDDCHEGGEISPSNCIYMTEWLEFEspecificaciones
NP_006457.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
62.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAEVKVKVQPPDADPVEIENRIIELCHQFPHGITDQVIQNEMPHIEAQQRAVAINRLLSMGQLDLLRSNTGLLYRIKDSQNAGKMKGSDNQEKLVYQIIEDAGNKGIWSRDIRYKSNLPLTEINKILKNLESKKLIKAVKSVAASKKKVYMLYNLQPDRSVTGGAWYSDQDFESEFVEVLNQQCFKFLQSKAETARESKQNPMIQRNSSFASSHEVWKYICELGISKVELSMEDIETILNTLIYDGKVEMTIIAAKEGTVGSVDGHMKLYRAVNPIIPPTGLVRAPCGLCPVFDDCHEGGEISPSNCIYMTEWLEF | |
RUO | |
POLR3F | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10621 | |
POLR3F (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC13517/RPC39/RPC6 | |
POLR3F | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |