missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PLA2G10 Partial ORF (NP_003552.1, 64 a.a. - 165 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00008399-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16168485

  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 31-10-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: KYGCFCGLGGHGQPRDAIDWCCHGHDCCYTRAEEAGCSPKTERYSWQCVNQSVLCGPAENKCQELLCKCDQEIANCLAQTEYNLKYLFYPQFLCEPDSPKCD
Especificaciones

Especificaciones

NP_003552.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.96kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
KYGCFCGLGGHGQPRDAIDWCCHGHDCCYTRAEEAGCSPKTERYSWQCVNQSVLCGPAENKCQELLCKCDQEIANCLAQTEYNLKYLFYPQFLCEPDSPKCD
RUO
PLA2G10
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8399
PLA2G10 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GXPLA2/GXSPLA2/MGC119918/MGC119919/MGC133367/SPLA2
PLA2G10
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales