Learn More
Abnova™ Human PIP5K1A Partial ORF (NP_003548, 258 a.a. - 347 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00008394-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16118475
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: QKEREKPLPTFKDLDFLQDIPDGLFLDADMYNALCKTLQRDCLVLQSFKIMDYSLLMSIHNIDHAQREPLSSETQYSVDTRRPAPQKALY
Especificaciones
Especificaciones
NP_003548
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
QKEREKPLPTFKDLDFLQDIPDGLFLDADMYNALCKTLQRDCLVLQSFKIMDYSLLMSIHNIDHAQREPLSSETQYSVDTRRPAPQKALY
RUO
PIP5K1A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8394
PIP5K1A (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PIP5K1A