missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PHF21A Partial ORF (NP_057705, 331 a.a. - 430 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00051317-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16166836

  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 03-11-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

BHC80 is a component of a BRAF35 (MIM 605535)/histone deacetylase (HDAC; see MIM 601241) complex (BHC) that mediates repression of neuron-specific genes through the cis-regulatory element known as repressor element-1 (RE1) or neural restrictive silencer (NRS) (Hakimi et al., 2002 [PubMed 12032298]).[supplied by OMIM]

Sequence: KQTVKSHTETDEKQTESRTITPPAAPKPKREENPQKLAFMVSLGLVTHDHLEEIQSKRQERKRRTTANPVYSGAVFEPERKKSAVTYLNSTMHPGTRKRA
Especificaciones

Especificaciones

NP_057705
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
KQTVKSHTETDEKQTESRTITPPAAPKPKREENPQKLAFMVSLGLVTHDHLEEIQSKRQERKRRTTANPVYSGAVFEPERKKSAVTYLNSTMHPGTRKRA
RUO
PHF21A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
51317
PHF21A (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BHC80/BM-006/KIAA1696
PHF21A
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales