Learn More
Abnova™ Human PDCD10 Full-length ORF (NP_009148.2, 1 a.a. - 212 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_009148.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 11235 |
Peso molecular | 51.1kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16186412
|
Abnova™
H00011235-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16196412
|
Abnova™
H00011235-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes an evolutionarily conserved protein associated with cell apoptosis. The protein interacts with the serine/threonine protein kinase MST4 to modulate the extracellular signal-regulated kinase (ERK) pathway. It also interacts with and is phosphoryated by serine/threonine kinase 25, and is thought to function in a signaling pathway essential for vascular developent. Mutations in this gene are one cause of cerebral cavernous malformations, which are vascular malformations that cause seizures and cerebral hemorrhages. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: MRMTMEEMKNEAETTSMVSMPLYAVMYPVFNELERVNLSAAQTLRAAFIKAEKENPGLTQDIIMKILEKKSVEVNFTESLLRMAADDVEEYMIERPEPEFQDLNEKARALKQILSKIPDEINDRVRFLQTIKDIASAIKELLDTVNNVFKKYQYQNRRALEHQKKEFVKYSKSFSDTLKTYFKDGKAINVFVSANRLIHQTNLILQTFKTVAEspecificaciones
NP_009148.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
51.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MRMTMEEMKNEAETTSMVSMPLYAVMYPVFNELERVNLSAAQTLRAAFIKAEKENPGLTQDIIMKILEKKSVEVNFTESLLRMAADDVEEYMIERPEPEFQDLNEKARALKQILSKIPDEINDRVRFLQTIKDIASAIKELLDTVNNVFKKYQYQNRRALEHQKKEFVKYSKSFSDTLKTYFKDGKAINVFVSANRLIHQTNLILQTFKTVA | |
RUO | |
PDCD10 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
11235 | |
PDCD10 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CCM3/MGC1212/MGC24477/TFAR15 | |
PDCD10 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |