Learn More
Abnova™ Human PDCD1 Partial ORF (NP_005009, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca: Abnova™ H00005133-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Descripción
This gene encodes a cell surface membrane protein of the immunoglobulin superfamily. This protein is expressed in pro-B-cells and is thought to play a role in their differentiation. In mice, expression of this gene is induced in the thymus when anti-CD3 antibodies are injected and large numbers of thymocytes undergo apoptosis. Mice deficient for this gene bred on a BALB/c background developed dilated cardiomyopathy and died from congestive heart failure. These studies suggest that this gene product may also be important in T cell function and contribute to the prevention of autoimmune diseases. [provided by RefSeq]
Sequence: MQIPQAPWPVVWAVLQLGWRPGWFLDSPDRPWNPPTFFPALLVVTEGDNATFTCSFSNTSESFVLNWYRMSPSNQTDKLAAFPEDRSQPGQDCRFRVTQLPNGRDFHMSVEspecificaciones
NP_005009 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MQIPQAPWPVVWAVLQLGWRPGWFLDSPDRPWNPPTFFPALLVVTEGDNATFTCSFSNTSESFVLNWYRMSPSNQTDKLAAFPEDRSQPGQDCRFRVTQLPNGRDFHMSV | |
RUO | |
PDCD1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
5133 | |
PDCD1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
10 ug | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CD279/PD1/SLEB2/hPD-1/hPD-l | |
PDCD1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Seguridad y manipulación
- PDCD1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: tris-HCl, glutathione