Learn More
Invitrogen™ Human PD-ECGF ELISA Kit
Human PD-ECGF quantitates human PD-ECGF in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH364RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human PD-ECGF quantitates human PD-ECGF in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PD-ECGF.
Factor de crecimiento endotelial derivado de las plaquetas (PD-ECGF), igual que la timidina fosforilasa (TP) o la gliostatina. En presencia de ortofosfato inorgánico, cataliza la escisión fosfolítica reversible de la timidina y la desoxiuridina a sus correspondientes bases y a la 2-deoxirribosa-1-fosfato. Es quimiotáctico y mitógeno para las células endoteliales y un factor angiogénico no ligado a la heparina presente en las plaquetas. También interviene en la transformación de las fluoropirimidinas, agentes citotóxicos utilizados en el tratamiento de diversas neoplasias malignas, en metabolitos citotóxicos activos.Especificaciones
2900072D10Rik; ECGF; ECGF1; factor de crecimiento de las células endoteliales 1 (derivado de las plaquetas); Gliostatina; hPD-ECGF; MEDPS1; MNGIE; MTDPS1; OTTHUMP00000196767; OTTHUMP00000196770; PD TP; PDECGF; PD-ECGF; Pdgfec; factor de crecimiento derivado de plaquetas, células endoteliales; factor de crecimiento de células endoteliales derivado de plaquetas; TdRPasa; timidina fosforilasa; TP; TYMP | |
0,4 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
TYMP | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,4 a 100 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P19971 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl; plasma, 50 µl | |
Timidina fosforilasa | |
4 h 45 min |