missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human PCQAP Partial ORF (NP_056973, 1 a.a. - 88 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_056973 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 51586 |
Peso molecular | 35.42kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16107156
|
Abnova™
H00051586-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16197146
|
Abnova™
H00051586-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a subunit of the multiprotein complexes PC2 and ARC/DRIP and may function as a transcriptional coactivator in RNA polymerase II transcription. This gene contains stretches of trinucleotide repeats and is located in the chromosome 22 region which is deleted in DiGeorge syndrome. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MDVSGQETDWRSTAFRQKLVSQIEDAMRKAGVAHSKSSKDMESHVFLKAKTRDEYLSLVARLIIHFRDIHNKKSQASVSDPMNALQSLEspecificaciones
NP_056973 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.42kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ARC105/CAG7A/CTG7A/DKFZp686A2214/DKFZp762B1216/FLJ42282/FLJ42935/PCQAP/TIG-1/TIG1/TNRC7 | |
MED15 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
51586 | |
PCQAP (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MDVSGQETDWRSTAFRQKLVSQIEDAMRKAGVAHSKSSKDMESHVFLKAKTRDEYLSLVARLIIHFRDIHNKKSQASVSDPMNALQSL | |
RUO | |
MED15 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |