missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human PARP15 Full-length ORF (NP_689828.1, 1 a.a. - 444 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_689828.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 165631 |
Peso molecular | 75.9kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16199013
|
Abnova™
H00165631-P01.10UG |
10 ug |
en la oferta
10 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16109023
|
Abnova™
H00165631-P01.25UG |
25 ug |
en la oferta
25 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
PARP15 is a macrodomain-containing transcriptional repressor with poly(ADP-ribose) polymerase activity (Aguiar et al., 2005 [PubMed 16061477]).[supplied by OMIM]
Sequence: MLQRIGLIFLHNIVVVSNCFYFQAFLDEFTNWSRINPNKARIPMAGDTQGVVGTVSKPCFTAYEMKIGAITFQVATGDIATEQVDVIVNSTARTFNRKSGVSRAILEGAGQAVESECAVLAAQPHRDFIITPGGCLKCKIIIHVPGGKDVRKTVTSVLEECEQRKYTSVSLPAIGTGNAGKNPITVADNIIDAIVDFSSQHSTPSLKTVKVVIFQPELLNIFYDSMKKRDLSASLNFQSTFSMTTCNLPEHWTDMNHQLFCMVQLEPGQSEYNTIKDKFTRTCSSYAIEKIERIQNAFLWQSYQVKKRQMDIKNDHKNNERLLFHGTDADSVPYVNQHGFNRSCAGKNAVSYGKGTYFAVDASYSAKDTYSKPDSNGRKHMYVVRVLTGVFTKGRAGLVTPPPKNPHNPTDLFDSVTNNTRSPKLFVVFFDNQAYPEYLITFTAEspecificaciones
NP_689828.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
75.9kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MLQRIGLIFLHNIVVVSNCFYFQAFLDEFTNWSRINPNKARIPMAGDTQGVVGTVSKPCFTAYEMKIGAITFQVATGDIATEQVDVIVNSTARTFNRKSGVSRAILEGAGQAVESECAVLAAQPHRDFIITPGGCLKCKIIIHVPGGKDVRKTVTSVLEECEQRKYTSVSLPAIGTGNAGKNPITVADNIIDAIVDFSSQHSTPSLKTVKVVIFQPELLNIFYDSMKKRDLSASLNFQSTFSMTTCNLPEHWTDMNHQLFCMVQLEPGQSEYNTIKDKFTRTCSSYAIEKIERIQNAFLWQSYQVKKRQMDIKNDHKNNERLLFHGTDADSVPYVNQHGFNRSCAGKNAVSYGKGTYFAVDASYSAKDTYSKPDSNGRKHMYVVRVLTGVFTKGRAGLVTPPPKNPHNPTDLFDSVTNNTRSPKLFVVFFDNQAYPEYLITFTA | |
RUO | |
PARP15 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
165631 | |
PARP15 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BAL3/FLJ40196/FLJ40597/MGC126750/MGC126752 | |
PARP15 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |