Learn More
Abnova™ Human PANK1 Full-length ORF (NP_683879.1, 1 a.a. - 373 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_683879.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 53354 |
Peso molecular | 68.1kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16100403
|
Abnova™
H00053354-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16190393
|
Abnova™
H00053354-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein belonging to the pantothenate kinase family. Pantothenate kinase is a key regulatory enzyme in the biosynthesis of coenzyme A (CoA) in bacteria and mammalian cells. It catalyzes the first committed step in the universal biosynthetic pathway leading to CoA and is itself subject to regulation through feedback inhibition by CoA. Alternative splicing has been observed at this locus and three variants, each encoding a distinct isoform, have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: MKLINGKKQTFPWFGMDIGGTLVKLVYFEPKDITAEEEQEEVENLKSIRKYLTSNTAYGKTGIRDVHLELKNLTMCGRKGNLHFIRFPSCAMHRFIQMGSEKNFSSLHTTLCATGGGAFKFEEDFRMIADLQLHKLDELDCLIQGLLYVDSVGFNGKPECYYFENPTNPELCQKKPYCLDNPYPMLLVNMGSGVSILAVYSKDNYKRVTGTSLGGGTFLGLCCLLTGCETFEEALEMAAKGDSTNVDKLVKDIYGGDYERFGLQGSAVASSFGNMMSKEKRDSISKEDLARATLVTITNNIGSIARMCALNENIDRVVFVGNFLRINMVSMKLLAYAMDFWSKGQLKALFLEHEGYFGAVGALLELFKMTDDKEspecificaciones
NP_683879.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
68.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MKLINGKKQTFPWFGMDIGGTLVKLVYFEPKDITAEEEQEEVENLKSIRKYLTSNTAYGKTGIRDVHLELKNLTMCGRKGNLHFIRFPSCAMHRFIQMGSEKNFSSLHTTLCATGGGAFKFEEDFRMIADLQLHKLDELDCLIQGLLYVDSVGFNGKPECYYFENPTNPELCQKKPYCLDNPYPMLLVNMGSGVSILAVYSKDNYKRVTGTSLGGGTFLGLCCLLTGCETFEEALEMAAKGDSTNVDKLVKDIYGGDYERFGLQGSAVASSFGNMMSKEKRDSISKEDLARATLVTITNNIGSIARMCALNENIDRVVFVGNFLRINMVSMKLLAYAMDFWSKGQLKALFLEHEGYFGAVGALLELFKMTDDK | |
RUO | |
PANK1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
53354 | |
PANK1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC24596/PANK/PANK1a/PANK1b | |
PANK1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |