Learn More
Abnova™ Human OTP Partial ORF (NP_115485.1, 11 a.a. - 120 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_115485.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 23440
Peso molecular 37.84kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16005345
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00023440-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16015345
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00023440-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a member of the homeodomain (HD) family. HD family proteins are helix-turn-helix transcription factors that play key roles in the specification of cell fates. This protein may function during brain development. [provided by RefSeq]
Sequence: RLGMKDAAELLGHREAVKCRLGVGGSDPGGHPGDLAPNSDPVEGATLLPGEDITTVGSTPASLAVSAKDPDKQPGPQGGPNPSQAGQQQGQQKQKRHRTRFTPAQLNELE
Especificaciones
Especificaciones
NP_115485.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC3161
OTP
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23440
OTP (Human) Recombinant Protein (Q01)
RLGMKDAAELLGHREAVKCRLGVGGSDPGGHPGDLAPNSDPVEGATLLPGEDITTVGSTPASLAVSAKDPDKQPGPQGGPNPSQAGQQQGQQKQKRHRTRFTPAQLNELE
RUO
OTP