Learn More
Invitrogen™ Human Osteocrin ELISA Kit
Human Osteocrin quantitates human Osteocrin in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH355RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human Osteocrin quantitates human Osteocrin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Osteocrin.
Especificaciones
musclina; Ostc; Osteocrina; Ostn; Osteocrina procesada | |
0,55 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
OSTN | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,55 a 125 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P61366 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl; plasma, 50 µl | |
Osteocrina | |
4 h 45 min |